Metylenblått løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
911490ZAEA 1100 NOK
911490ZA 911490ZAMP
Metylenblått løsning
Metylenblått
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319,86 g/mol
MDL nummer: MFCD00150008
CAS-nummer: 61-73-4