Krystall fiolett solution
Leverandør: VWR Chemicals
911517ZAEA 1000 NOK
911517ZA 911517ZAMP
Krystall fiolett solution
Krystall fiolett
Primary stain for Gram staining
Formel: C₂₅H₃₀ClN₃
MDL nummer: MFCD00011750
CAS-nummer: 548-62-9