Bredporet butyl (C₄) medium for omvendt fase, J.T. Baker® BAKERBOND®
Leverandør: Avantor
7283-00EA 0 NOK
7283-00 7283-02
Bredporet butyl (C₄) medium for omvendt fase, J.T. Baker® BAKERBOND®
Kromatografiabsorbenter HPLC sorbenter
Pakning for forberedelsesskål er laget for bruk ved lavt trykk med en peristaltisk pumpe.