Natriumhypochloritt løsning 13% (w/v), Technical Grade
Leverandør: PanReac AppliChem
213322.1214 213322.0715
APPC213322.1214EA 990 NOK
APPC213322.1214 APPC213322.0715
Natriumhypochloritt løsning 13% (w/v), Technical Grade
Natriumhypochloritt
Formel: ClNaO
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011120
CAS-nummer: 7681-52-9
FN: 1791
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (Active Chlorine, Iodometry) 10.0 - 14.0%
NaCl Max. 11.5%