Supelco® Organic Reference Standard, (±)-2,4-Dihydroxybutyric acid lithium salt
Leverandør: Merck
89921-10MG 89921-50MG
89921-10MGEA 2775 NOK
89921-10MG 89921-50MG
Supelco® Organic Reference Standard, (±)-2,4-Dihydroxybutyric acid lithium salt
Standarder Organiske standarder
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Synonym(s) 2,4-Dihydroxybutanoic acid lithium salt
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
CAS-nr 1518-62-3
Molekylvekt 120,10
Fraktforhold STD
Lagringsforhold 2…8 °C