Organic reference standard, Cyclohexanol, analytical standard, Supelco®
Leverandør: Merck
44113-1ML 44113-5ML
44113-1MLEA 525 NOK
44113-1ML 44113-5ML
Organic reference standard, Cyclohexanol, analytical standard, Supelco®
Standarder Organiske standarder
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d711957fe771721c2b0ef6244f726028d9624237&vid=d711957fe771721c2b0ef6244f726028d9624237&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Beskrivelse Cyclohexanol
CAS-nr 108-93-0
Formel C₆H₁₂O
Smeltepunkt 20...22 °C (lit.)
kokepunkt 160...161 °C (lit.)