Organic reference standard, D-ribonic acid lithium salt, ≥95,0% (TLC), Supelco®
Leverandør: Merck
08491-10MG 08491-250MG
08491-10MGEA 1200 NOK
08491-10MG 08491-250MG
Organic reference standard, D-ribonic acid lithium salt, ≥95,0% (TLC), Supelco®
Standarder Organiske standarder
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46e89ebdc03a67b47c31d1e4093f2d8a98e710bd&vid=46e89ebdc03a67b47c31d1e4093f2d8a98e710bd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Beskrivelse D-Ribonic acid lithium salt D-Ribonic acid lithium salt
CAS-nr 487-06-9 487-06-9
Formel C₁₁H₁₀O₄ C₁₁H₁₀O₄
Smeltepunkt 146...149 °C (lit.)