Diisopropylamin ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: N-Isopropyl-2-propanamine
87031.290EA 790 NOK
87031.290 87031.320 87031.460
Diisopropylamin ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Diisopropylamin
Formel: C₆H₁₅N
MW: 101.19 g/mol
Kokepunkt: 84
Smeltepunkt: -61
Flash punkt: -17
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008862
CAS-nummer: 108-18-9
FN: 1158
ADR: 3 II
Merck Indeks: 13,03219
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellowish liquid
Assay (GC)
Relative density (20/4°C)
Water (K. F.)
Identity (IR) Passes test