Kaliumdikromat løsning 0.02 mol/l (0.12 N), AVS TITRINORM for COD determination
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
86181.290EA 530 NOK
86181.290
Kaliumdikromat løsning 0.02 mol/l (0.12 N), AVS TITRINORM for COD determination
Kaliumdikromat
Sertifiseringer: The production takes place according to DIN 8409:1980, DEV H41 DIN 38409:1981, DEV H43.
Formel: K₂Cr₂O₇
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011367
CAS-nummer: 7778-50-9
FN: 3287
ADR: 6.1,III