Kobber(II)sulfat løsning 0.1 mol/l (0.1 M), AVS TITRINORM
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
86183.290EA 500 NOK
86183.290
Kobber(II)sulfat løsning 0.1 mol/l (0.1 M), AVS TITRINORM
Kobber(II)sulfat
Formel: CuSO₄
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010981
CAS-nummer: 7758-98-7
FN: 3082
ADR: 9,III