Copper di-ammonium EDTA 0.1 mol/l, AVS TITRINORM
Leverandør: VWR Chemicals
86186.260EA 1325 NOK
86186.260
Copper di-ammonium EDTA 0.1 mol/l, AVS TITRINORM
Copper di-ammonium EDTA
Formel: C₁₀H₂₀CuN₄O₈
MDL nummer: MFCD01863036
CAS-nummer: 67989-88-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
di-ammonium copper EDTA 0.1 mol/l
Appearance clear
Colour Blue
Density (20 °C) 1,020 – 1,030 g/ml
Not suitable for samples containing silver.