Natriumhydroksid 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM
Leverandør: VWR Chemicals
86188.260EA 275 NOK
86188.260
Natriumhydroksid 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM
Natriumhydroksid
Formel: NaOH
MDL nummer: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2