Supelco® Organic Reference Standard, 2,2,2-Trifluoroethanol
Leverandør: Merck
91683-25ML 91683-100ML
91683-25MLEA 905 NOK
91683-25ML 91683-100ML
Supelco® Organic Reference Standard, 2,2,2-Trifluoroethanol
Standarder Organiske standarder
  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS05
NB: P202 - P210 - P280 - P301 + P310 - P304 + P340 + P311 - P305 + P351 + P338
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3aa9b5da2cc80a9f8350e0b9036f31c6427d2724&vid=96935e200caa4a97158f922e81d6dd9847c46ea9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
M-Clarity quality level MQ100
Synonym(s) Trifluoroethyl alcohol
Tetthet 1,373 g/ml at 25 °C (lit.)
CAS-nr 75-89-8
MDL No. MFCD00004672
Formel CF₃CH₂OH
Molekylvekt 100,04
Smeltepunkt –44 °C (lit.)
kokepunkt 77 - 80 °C (lit.)
Hardhetsklasse beskrivelse H226 - H301 + H331 - H318 - H360F - H373
Flammepunkt 30 °C - Closed cup
Fraktforhold STD
Lagringsforhold 2...30 °C