Supelco® Organic Reference Standard, 4-Deoxypyridoxine hydrochloride
Leverandør: Merck
D0501-500MG D0501-1G
D0501-500MGEA 1625 NOK
D0501-500MG D0501-1G
Supelco® Organic Reference Standard, 4-Deoxypyridoxine hydrochloride
Standarder Organiske standarder
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afb842417e906676008d0635164704099ac4fc68&vid=6085b0388c45497d318902c7f73657cb1c9c5160&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=194a417042d277e6bf24f16130421ebf00073ef9&vid=c67b7d1a7e87eaddb45d3abd2e12301336bd86ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
CAS-nr 148-51-6
MDL No. MFCD00051296
Molekylvekt 189,64
Smeltepunkt 263 - 265 °C
Fraktforhold STD
Lagringsforhold –20 °C