Eosin Y løsning in denatured ethanol for histologi, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
3800.1000PEEA 480 NOK
3800.1000PE 3800.2500PE
Eosin Y løsning in denatured ethanol for histologi, J.T.Baker®
Eosin Y
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691,86 g/mol
MDL nummer: MFCD00005040
CAS-nummer: 17372-87-1
IVDLogo