Maleinsyre ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
85968.180EA 310 NOK
85968.180 85968.290 85968.360 85968.460
Maleinsyre ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Maleinsyre
Formel: C₄H₄O₄
Kokepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 130…131 °C
Tetthet: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 127 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00063177
CAS-nummer: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
FN: 3261
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (HPLC, area%) Min. 99.0 %
Assay (acidimetric) Min. 99.0 %
Identification Passes test
Melting point 130 --> 135 °C