Glutaraldehyd 25% vandig løsning for elektronmikroskopi
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
87043.230EA 660 NOK
87043.230 87043.290 87043.320
Glutaraldehyd 25% vandig løsning for elektronmikroskopi
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Smeltepunkt: –6 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007025
CAS-nummer: 111-30-8
FN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance clear colorless or yellow liquid
Assay 23,5 – 26,5%
Color scale max. 50 APHA
pH min. 3,0
Density (d20°C/4°C) 1,060 - 1,065
Absorbance A (235 nm; 1:200 diluted with water; 1 cm) max. 0,6