Paraformaldehyde 4% (w/v) vandig løsning methanol-free
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
47392.9L 47392.9M
47392.9LEA 650 NOK
47392.9L 47392.9M
Paraformaldehyde 4% (w/v) vandig løsning methanol-free
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003274
CAS-nummer: 50-00-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Concentration (w/v) 3.5 to 4%
Appearance Clear colourless liquid
Ash <=0.01% (Paraformaldehyde content)
Trace metal
Iron (Fe) <=2.0% (Paraformaldehyde content)