o-kresol ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene
85988.290EA 625 NOK
85988.290 85988.320 85988.180 85988.460
o-kresol ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
o-kresol
Formel: C₇H₈O
MW: 108.14 g/mol
Kokepunkt: 191
Flash punkt: 81
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002226
CAS-nummer: 95-48-7
FN: 3455
ADR: 6.1 (8) II
Merck Indeks: 13,02604
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98.5 %
Density (20/4) 1.045 - 1.047
Melting point 29 - 33 °C
Water Max. 0.1 %