Fenol rødt løsning pH-indikator (pH 6,5 - 8,5)
Leverandør: Hach
Synonymer: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
21132 21126
HACH21132EA 345 NOK
HACH21132 HACH21126
Fenol rødt løsning pH-indikator (pH 6,5 - 8,5)
Fenol rødt
pH Indicator Solution
  • Color range: pH 6.5-8.5
Formel: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354,38 g/mol
MDL nummer: MFCD00003552
CAS-nummer: 143-74-8