1,2-Diklorbenzen ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
85995.290EA 725 NOK
85995.290 85995.320 85995.180
1,2-Diklorbenzen ≥99%, GPR RECTAPUR®
1,2-Diklorbenzen
Formel: C₆H₄Cl₂
MDL nummer: MFCD00000535
CAS-nummer: 95-50-1
FN: 1591
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99%
Density (20/4) 1.305 - 1.307