1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
85996.260EA 1665 NOK
85996.260 85996.180
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone ≥99%, GPR RECTAPUR®
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Formel: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
MDL nummer: MFCD00003188
CAS-nummer: 80-73-9
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %