Isoamylacetat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
85993.290EA 990 NOK
85993.290 85993.460
Isoamylacetat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Isoamylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
Kokepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –78 °C
Tetthet: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 25 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008946
CAS-nummer: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
FN: 1104
ADR: 3,III
Merck Indeks: 12,05125
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98 %
Density (20/4) 0.872 --> 0.873
Free acid (as CH3COOH) Max. 0.1 %
Isoamyl alcohol Max. 1.0 %
Water Max. 0.1 %