Nitrometan ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
85984.460EA 12650 NOK
85984.460 85984.290 85984.230
Nitrometan ≥98%, GPR RECTAPUR®
Nitrometan
Formel: CH₃NO₂
MW: 61.04 g/mol
Kokepunkt: 101.2 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –29 °C
Tetthet: 1.138 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 44 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007400
CAS-nummer: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
FN: 1261
ADR: 3 II
Merck Indeks: 13,06644
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98 %