VWR® INCU-Line® ILPR Premium, Cooled Incubators with Peltier Technology
Leverandør: VWR Collection
390-1351EA 50000 NOK
390-1351 390-1352 390-1353
VWR® INCU-Line® ILPR Premium, Cooled Incubators with Peltier Technology
Inkubatorer Kjøleinkubatorer
Avkjølte inkubatorer med Peltier-teknologi har utmerket temperaturstabilitet og jevnhet. De er energieffektive og miljøvennlige, med lavt støynivå, og de fungerer nesten vibrasjonsfritt da det ikke er installert kompressor. Ingen avfukting av prøver på grunn av det lukkede kammeret. Disse modellene, med tvungen luftkonveksjon, gir et temperaturområde mellom 0 og +70 °C (maks. 20 °C under omgivelsestemperatur) og har et indre kammer i rustfritt stål (DIN 1.4301) og rustfritt stålhus, solid ytterdør og innvendig glass dør. PREMIUM-modellene har en intuitiv meny og brukervennlig programvare ogMore Product Information