VWR® LAG Advanced, Analytical Balances with Graphic Display
Leverandør: VWR Collection
611-3267EA 19675 NOK
611-3267 611-3268 611-3297 611-3376 611-3457 611-4302
VWR® LAG Advanced, Analytical Balances with Graphic Display
Vekter
Et økonomisk utvalg av pålitelige analytiske balanser med høy ytelse. Alle modellene har en topppanne i rustfritt stål.
  • Sjekk veiing (alarmfunksjon), vekttallisering, tetthetsbestemmelser av prøver og styktellingsfunksjoner
  • Modeller har stor grafisk skjerm med ekstra funksjonalitet for formulering, GLP, dato og klokkeslett, flerspråklig
  • Mulighet for ekstern eller intern kalibrering, RS232 inkludert som standard
  • Veiekammer L×B×H: 162×171×225 mm
User can choose three options for models with internal calibration (denoted by 'i' at end of the model name):