(±)-1,3-Butandiol ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
87052.290EA
825
NOK
87052.290
87052.460
87052.320
(±)-1,3-Butandiol ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
(±)-1,3-Butandiol
Formel:
C₄H₁₀O₂ MW: 90,12 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00004554 CAS-nummer: 107-88-0 |
Spesifikasjon Testresultater
Assay | Min. 99,5 % |
Specific gravity (20°C) | 1,004 - 1,007 |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 50 ppm |
Water | Max. 0,5 % |