Isopropyl myristate ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
85991.180EA 200 NOK
85991.180 85991.290 85991.320
Isopropyl myristate ≥98%, GPR RECTAPUR®
Isopropyl myristate
Formel: C₁₇H₃₄O₂
MDL nummer: MFCD00008982
CAS-nummer: 110-27-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98 %
Density (20/4) About 0.853
Acid value Max. 0,5
Iodine value (g/100 g) Max. 1