Propylenkarbonat ≥99.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
87076.290EA 384 NOK
87076.290 87076.460
Propylenkarbonat ≥99.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Propylenkarbonat
Formel: C₄H₆O₃
MDL nummer: MFCD00005385
CAS-nummer: 108-32-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (GC) ≥ 99,0%
Identity (IR) passes test
Density (d 20 °C/4 °C) 1,204 - 1,208
Appearance clear liquid