Natriumbromat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
87070.230EA 475 NOK
87070.230 87070.460
Natriumbromat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodium bromate
Formel: BrNaO₃
Smeltepunkt: 381 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003476
CAS-nummer: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
FN: 1494
ADR: 5.1,II
Merck Indeks: 12,08736
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
pH (5 %) 5 --> 9
Br (Bromide) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %