Glykolsyre 70% in water
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
85902.290EA 1475 NOK
85902.290 85902.460
Glykolsyre 70% in water
Glykolsyre
Formel: C₂H₄O₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004312
CAS-nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
FN: 3265
ADR: 8,II