Succin anhydrid ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
|
Warning
|
87086.180EA
380
NOK
87086.180
87086.260
87086.460
Succin anhydrid ≥98%, GPR RECTAPUR®
Succin anhydrid
Formel:
C₄H₄O₃ |
MDL nummer:
MFCD00005525 CAS-nummer: 108-30-5 FN: 3261 ADR: 8,III |
Spesifikasjon Testresultater
Assay | Min. 98 % |
Melting point | 117 - 119 °C |