18-Crown-6 ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
87088.100EA 355 NOK
87088.100 87088.130
18-Crown-6 ≥98%, GPR RECTAPUR®
18-Crown-6
Formel: C₁₂H₂₄O₆
MW: 264,32 g/mol
Flash punkt: 113 °C
MDL nummer: MFCD00005113
CAS-nummer: 17455-13-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98%
Melting point 36 - 40 °C