n-Tetradekan ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Tetradecane
87079.230EA 1675 NOK
87079.230 87079.150
n-Tetradekan ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
n-Tetradekan
Formel: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
MW: 198,39 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008986
CAS-nummer: 629-59-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03064a29015d1e810f1e4350a7a6cd2dfe4713fd&vid=f4838a5686fe033622495a3bf280963555654d9a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99,0%
Identification (IR) Passes test
Density (25/4) 0,761 - 0,765