N,N-Dimetylacetamid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
85910.320EA 1375 NOK
85910.320 85910.460 85910.290
N,N-Dimetylacetamid ≥99%, GPR RECTAPUR®
N,N-Dimetylacetamid
Formel: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87,12 g/mol
Kokepunkt: 166,1 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –20 °C
Tetthet: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 70 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008686
CAS-nummer: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
FN: 2810
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119459339-27
Merck Indeks: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay ≥ 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0,940 - 0,.942
Water ≤ 0.1 %