Filter tips, ART® reload system
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
2065E-HR 2065E-RI 2065-HR 2065-RI 2069-RI 2139-RI 2140-RI 2149E-RI 2149P-RI 2179-RI 2065E-05-HR 2065E-05-RI 2069-05-RI 2139-05-RI 2140-05-RI 2149E-05-RI 2149P-05-RI 2179-05-RI 2931-RI
732-1144EA 830 NOK
732-1144 732-1152 732-1143 732-1151 732-1153 732-1147 732-1148 732-1149 732-1150 732-1154 732-1168 732-1167 732-1165 732-1180 732-1178 732-1176 732-1174 732-1172 732-1502
Filter tips, ART® reload system
Pipettespisser
Dette påfyllingssystemet for sterile barrierespisser kombinerer nye hengslede bokser og plater med refill-innsatser pakket enkeltvis i blisterpakninger av resirkulert plast. Med nedtrykking av det blisterpakkede brettet er det enkelt å sette inn ART®-barrierespissene i det hengslede stativet, som gir plassbesparende stabling og enkelt kan betjenes med én hånd. Tomme hengslede stativer kan enkelt konverteres til ART® Reload-systemet.
  • Miljøvennlig emballasje
  • ART® barriere forhindrer krysskontaminasjon
  • Spissene er sertifisert fri for ATP, DNase og RNase, og er ikke-pyrogene