Tellekammer, Fuchs-Rosenthal
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40449702 40449703
631-0929EA 920 NOK
631-0929 631-0924
Tellekammer, Fuchs-Rosenthal
Objektglass Tellekammer
Denne kjennelsen brukes til å telle leukocytter, eosinofiler og celler i cerebro-spinalvæsken.
  • Totalt område for kjennelse: 16 mm²
  • Underavdeling: 16 kvadratiske grupper på 1 mm² hver
  • 16 miniruter (0,25×0,25 mm) hver