Tellekammer, Neubauer
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40442702 40442712 92044202712
631-0926EA 920 NOK
631-0926 630-2183 630-2528
Tellekammer, Neubauer
Objektglass Tellekammer
Totalt telleområde: 9,0 mm².
  • Telling av erytrocytter samsvarer med Thoma-metoden
  • Telling av leukocytter i 5 store kvadrater, hvert på 1 mm²
  • Ni store kvadrater, hvert på 1 mm², samsvarer med Neubauer-inndeling
Det midtre kvadratet på 1 mm² omfatter (på grunn av mellomlinjene, som ligger nærmere hverandre) 25 kvadrater med 16 mini-kvadrater, hvert på 0,05×0,05 mm.