Tellekammer, Nageotte
Leverandør: Hecht
Nageotte
631-0928EA 1325 NOK
631-0928 630-2741
Tellekammer, Nageotte
Objektglass Tellekammer
Disse tellekamrene benyttes i hovedsak til telling av celler i ryggmargsvæske.
  • Underdeling: 40 rektangler, hvert på 10x0,25 mm
  • Telleområdets midtpunkt er merket med doble linjer