VWR®, Tørkepapir for glass, Joseph-papir, klasse 551
Leverandør: VWR Collection
111-5005EA 640 NOK
111-5005 111-5007 111-5006 111-5009 111-2495
VWR®, Tørkepapir for glass, Joseph-papir, klasse 551
Papirservietter Tørkepapir og våtservietter Papirservietter, skånsom
Absorberende papir som egner seg til rengjøring og tørking av glassbeholdere, rør, mikroskopplater, flasker osv.
Tykkelse: 0,07 mm
Vekt: 25 g/m²