Spektrofotometre med fluorescens, F-2700
Leverandør: Avantor
634-0600EA 0 NOK
634-0600
Spektrofotometre med fluorescens, F-2700
Spectroscopic Instruments Fluorenscensspektrofotometere
Fleksibelt instrument med fremragende ytelse og funksjonalitet.
  • PC-styring med FL Solutions®-programvare (tilleggsutstyr) med allsidige funksjoner for kvantitativ analyse, funksjon for dataeksport,Quantum yield, spektralkorrigering og en skannehastighet på 12 000 nm/min
  • Unik korrigering av hele spekteret (tilleggsutstyr) for sammenlignbart og ekte spekter
  • Horisontale stråler gjør det mulig å måle en spormengde av prøve
Brukeren kan velge å bruke instrumentet i standalone modus til målinger innen undervisning eller rutinemålinger. Til mer avanserte bruksområder som quantum yield og full spektralkorrigering velges den PC-styrte funksjonen. Brukervennlig tastatur.
Justerbar båndbredde, bredt dynamisk område, rask skannehastighet kombinert med eksepsjonell følsomhet – ytelsen er svært imponerende for et instrument i denne klassen.