VWR®s sirkulasjonskjølere er ideelle til bruk sammen med rotasjonsfordamper, ettersom de gir konstante, reproduserbare kjølingsforhold og ikke sløser med springvannet. Enhetene har en brukervennlig utforming med en lett tilgjengelig påfyllingsport øverst og en tappekran på baksiden. Kjølerne har et magasin i rustfritt stål, bruker kjølemiddelet R134 og kan brukes innenfor et tillatt temperaturområde på 15 til 32 °C.
- Temperaturangivelsespunktet kan justeres ved hjelp av tastene på kommandopanelet (unntatt modellen Basic, som har et fast angivelsespunkt på 7 °C)
- Duo-kjøleren kan kjøle to kjølingssykluser direkte tilkoblet på de doble ut- og inngangene
- Reguler temperaturen av kjølesyklusen til mellom −10 og 40 °C (bruk en blanding av vann og glykol (70:30-blanding) for temperaturer under 5 ºC)
- Indikator på frontpanelet for perfekt visning av væskenivået
Maks. gjennomstrømning (uten mottrykk)/maks. trykk (ved null gjennomstrømning)
RC-10 Basic 14 L/min, 0,4 bar
RC-10 Digital 8 L/min, 0,6 bar
RC-10 Duo 11 L/min, 1,0 bar
Leveringsinformasjon: Enhetene Basic og Digital leveres med 2×8 Ø mm slangetilkoblinger, 2× skruemuttere M 16×1, 2× PVC-slanger (1500 mm) og 2× slangeklemmer. Duo-modellene har 4 av hver av disse. Inkluderer strømkabel for EU, Storbritannia og Sveits.
NB: Merk: Kjølekapasitet ved +15 °C
Fast