VWR®, Mikrosprøyte med ultralavt volum
Leverandør: VWR Collection
549-0198EA 660 NOK
549-0198 549-0197
VWR®, Mikrosprøyte med ultralavt volum
Sprøyter Sprøyter for kromatografi
Mikrosprøyte med fast nål for analyse GC med høy følsomhet og ultralavt volum.
  • ikke noe dødvolum mellom stempel og nål
  • fast nål med bøyd spiss for jevn septumpenetrasjon
Lengde i bestillingstabell viser til nållengde.