Natriumhypochloritt ∼ 1N (0.5 mol/l) in sodium hydroxide solution 0.1 mol/l lavt brominnhold
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
230393LEA 900 NOK
230393L 230395N
Natriumhypochloritt ∼ 1N (0.5 mol/l) in sodium hydroxide solution 0.1 mol/l lavt brominnhold
Natriumhypochloritt
Formel: ClNaO
Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00011120
CAS-nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
FN: 1791
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Sodium Hypochlorite (NaOCl) 0.9 - 1.1 N
Sodium Hydroxide 0.9 - 0.11 mol/l
Bromine (Br) >20 ppm