Parafin wax, Stivnepunkt: 55 - 58 °C, i pastill form, Gurr™
Leverandør: VWR Chemicals
361077EEA 2775 NOK
361077E
Parafin wax, Stivnepunkt: 55 - 58 °C, i pastill form, Gurr™
Parafin
Tetthet: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 8002-74-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance (65 °C) Passes test
Congealing range 55 - 58 °C
Cutting/ ribboning Passes test