Parafin wax, Stivnepunkt: 55 - 58 °C, i pastill form, Gurr™
Leverandør: VWR Chemicals
361077EEA
2775
NOK
361077E
Parafin wax, Stivnepunkt: 55 - 58 °C, i pastill form, Gurr™
Parafin
Tetthet:
0,9 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: >100 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
CAS-nummer:
8002-74-2 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance (65 °C) | Passes test |
Congealing range | 55 - 58 °C |
Cutting/ ribboning | Passes test |