Formal saline, Gurr™ histological fixative
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
361367LEA 1775 NOK
361367L 361368M
Formal saline, Gurr™ histological fixative
Formal saline
CH₂O:NaCl (10:0.9)%
Formel: CH₂O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003274
CAS-nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
FN: 3334
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
pH (25°C) 3.50 - 4.50