Tantalum 1.000 mg/l i vann med spormengder av fluorsyre (fra Ta) ARISTAR® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: VWR Chemicals
456102JEA 1560 NOK
456102J 456104L
Tantalum 1.000 mg/l i vann med spormengder av fluorsyre (fra Ta) ARISTAR® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Tantalum Standards
Ta in H₂O tr. HF.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.