Florisil® 60-100 mesh for chromatography
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Magnesium silicate, aktivert, Florisil
24278.182EA 810 NOK
24278.182 24278.295 24278.230
Florisil® 60-100 mesh for chromatography
Magnesium silicate
Formel: MgO₃Si
MDL nummer: MFCD00078249
CAS-nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Identification Passes Test