Sand Fontainebleau, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
27460.295EA 570 NOK
27460.295 27460.364 27460.460
Sand Fontainebleau, TECHNICAL
Sand Fontainebleau
Formel: SiO₂
Kokepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 7631-86-9
EINECS: 238-878-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Identification Passes test